Tisk…

Thallium(I) fluoride 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 4340 CZK
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Thallium(I) fluoride 99%
Thallium(I) fluoride
Vzorec: FTl
Bod varu: 655 °C
Bod tání: 327 °C
Hustota: 8,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049607
CAS číslo: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR