Tisk…
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
PC6936-1G PC6936-5G PC6936-10G
APOSPC6936-1GEA 4960 CZK
APOSPC6936-1G APOSPC6936-5G APOSPC6936-10G
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
MW: 295,93 g/mol
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847024
CAS číslo: 869569-77-7
UN: 1759
ADR: 8,III