Tisk…
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 662 CZK
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₆F₁₂O
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042474
CAS číslo: 175136-66-0