Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6929-1G PC6929-10G
APOSPC6929-1GEA 622 CZK
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Hustota: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835355
CAS číslo: 38186-85-5