2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC6921-1G
PC6921-5G
PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA
2070
CZK
APOSPC6921-1G
APOSPC6921-5G
APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₃F₂NO₃ MW: 175,0897 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039297 CAS číslo: 120103-18-6 |