Tisk…
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Difluoro-2-Iodobenzoic acid
PC6916-1G PC6916-25G PC6916-5G
APOSPC6916-1GEA 622 CZK
APOSPC6916-1G APOSPC6916-25G APOSPC6916-5G
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684316
CAS číslo: 130137-05-2