3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G
PC6915-25G
PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA
622
CZK
APOSPC6915-1G
APOSPC6915-25G
APOSPC6915-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃ClF₃N MW: 205.57 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115854 CAS číslo: 693245-52-2 UN: 3276 ADR: 6.1 III |