Tisk…
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 1240 CZK
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
Bod tání: 191…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093072
CAS číslo: 139911-29-8