Tisk…
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 16870 CZK
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167.93 g/mol
Bod tání: 240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093051
CAS číslo: 248270-25-9