Tisk…
Tetrafluoroterephthalonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perfluoroterephthalonitrile
PC6910-25G PC6910-100G PC6910-5G
APOSPC6910-25GEA 1580 CZK
APOSPC6910-25G APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G
Tetrafluoroterephthalonitrile 98%
Tetrafluoroterephthalonitrile
Vzorec: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001776
CAS číslo: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III