4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC6909-25G
PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA
1580
CZK
APOSPC6909-25G
APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BFO₃ MW: 167.93 g/mol Bod tání: 215…220 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02093074 CAS číslo: 374538-01-9 |