Tisk…
6-Fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6908-5G
APOSPC6908-5GEA 0 CZK
APOSPC6908-5G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Bod varu: 124 °C/30mmHg
Hustota: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01685512
CAS číslo: 396-30-5