Tisk…
2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6903-5G PC6903-10G PC6903-1G
APOSPC6903-5GEA 2200 CZK
APOSPC6903-5G APOSPC6903-10G APOSPC6903-1G
2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,5-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod tání: 108…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061200
CAS číslo: 654-87-5