Tisk…
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6900-1G PC6900-5G
APOSPC6900-1GEA 622 CZK
APOSPC6900-1G APOSPC6900-5G
Tetrafluoroterephthalic acid 97%
Tetrafluoroterephthalic acid
Vzorec: C₈H₂F₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012301
CAS číslo: 652-36-8
EINECS: 211-489-7