Tisk…
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6894-1G PC6894-5G
APOSPC6894-1GEA 4730 CZK
APOSPC6894-1G APOSPC6894-5G
Tetrafluorosuccinyl chloride 95%
Tetrafluorosuccinyl chloride
Vzorec: C₄Cl₂F₄O₂
Bod varu: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013653
CAS číslo: 356-15-0
UN: 3265
ADR: 8,III