Tisk…
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)propanoate
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 5790 CZK
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₃
MW: 247,18 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862654
CAS číslo: 386704-15-0