Tisk…
3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6885-1G PC6885-5G PC6885-10G
APOSPC6885-1GEA 622 CZK
APOSPC6885-1G APOSPC6885-5G APOSPC6885-10G
3-Bromo-4-fluoropyridine 98%
3-Bromo-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114101
CAS číslo: 116922-60-2