Tisk…
Boron trifluoride dihydrate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 2690 CZK
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Boron trifluoride dihydrate 96%
Boron trifluoride dihydrate
Vzorec: BF₃·2H₂O
Bod varu: 58…60 °C/1,5mmHg
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149901
CAS číslo: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8,II