Tisk…
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6880-25G PC6880-5G
APOSPC6880-25GEA 8670 CZK
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Tetrafluorosuccinic acid
Vzorec: C₄H₂F₄O₄
Bod varu: 150 °C/15mmHg
Bod tání: 115…117 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042430
CAS číslo: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III