Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 870 CZK
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911576
CAS číslo: 1184918-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III