Tisk…
4-Bromo-7-fluoroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-7-fluoro-1H-indole
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 14920 CZK
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214.04 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095318
CAS číslo: 883500-66-1