2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6871-25G
PC6871-5G
APOSPC6871-25GEA
3230
CZK
APOSPC6871-25G
APOSPC6871-5G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07782044 CAS číslo: 891180-59-9 |