Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methacrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6869-100G PC6869-10G
APOSPC6869-100GEA 2980 CZK
APOSPC6869-100G APOSPC6869-10G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Vzorec: C₇H₈F₄O₂
MW: 200,13 g/mol
Bod varu: 124 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042381
CAS číslo: 45102-52-1
EINECS: 256-189-7
UN: 3272
ADR: 3,III