Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6868-25G
APOSPC6868-25GEA 5590 CZK
APOSPC6868-25G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate 98%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Vzorec: C₆H₆F₄O₂
MW: 186,11 g/mol
Bod varu: 132…134 °C
Hustota: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 7383-71-3
UN: 1993
ADR: 3,II