Tisk…
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 7840 CZK
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Vzorec: C₆H₈O₂F₄
MW: 188.12 g/mol
Bod varu: 50…52 °C
Hustota: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054682
CAS číslo: 19932-26-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III