Tisk…
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6867E-25G PC6867E-5G
APOSPC6867E-25GEA 22580 CZK
APOSPC6867E-25G APOSPC6867E-5G
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
3H-Tetrafluoropropionyl chloride
Vzorec: C₃HClF₄O
Bod varu: 38…40 °C
Hustota: 1,521 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153278
CAS číslo: 663-73-0
UN: 3265
ADR: 8,II