Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6866E-25G PC6866E-5G
APOSPC6866E-25GEA 5200 CZK
APOSPC6866E-25G APOSPC6866E-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₂F₄O₂
MW: 146,04 g/mol
Bod varu: 133…134 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054686
CAS číslo: 756-09-2
EINECS: 212-049-7
UN: 3265
ADR: 8,III