Tisk…

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol

PC6864-100G
APOSPC6864-100GEA 4570 CZK
APOSPC6864-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol

  • Surface tension 27.6 dynes/cm 200C
  • Dissociation constant Ka=4.6 x 10-12

Vzorec: C₃H₄F₄O
MW: 132,06 g/mol
Bod varu: 107…109 °C
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,471 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004676
CAS číslo: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR