Tisk…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 3440 CZK
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236241
CAS číslo: 41429-18-9