Tisk…
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6845-1G PC6845-250MG
APOSPC6845-1GEA 1820 CZK
APOSPC6845-1G APOSPC6845-250MG
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 174…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091005
CAS číslo: 149105-11-3