Tisk…
1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6844-25G PC6844-5G
APOSPC6844-25GEA 16340 CZK
APOSPC6844-25G APOSPC6844-5G
1,2-Dibromoperfluoroheptane 97%
1,2-Dibromoperfluoroheptane
Vzorec: C₇Br₂F₁₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094409
CAS číslo: 678-32-0