Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6842-1G PC6842-5G
APOSPC6842-1GEA 417 CZK
APOSPC6842-1G APOSPC6842-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798381
CAS číslo: 1513-45-7