Tetrafluorophthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6840-100G
PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA
4170
CZK
APOSPC6840-100G
APOSPC6840-500G
Tetrafluorophthalic acid 98%
Tetrafluorophthalic acid
Vzorec:
C₈H₂F₄O₄ MW: 238,1 g/mol Bod tání: 152…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002407 CAS číslo: 652-03-9 EINECS: 211-483-4 |