2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6830-25G
PC6830-5G
APOSPC6830-25GEA
3230
CZK
APOSPC6830-25G
APOSPC6830-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine
Vzorec:
C₆H₄F₄N₂ Bod tání: 86…92 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007575 CAS číslo: 653-11-2 EINECS: 211-494-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...