α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethoxy)benzene, m-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC6823-500MG
PC6823-1G
PC6823-5G
APOSPC6823-500MGEA
622
CZK
APOSPC6823-500MG
APOSPC6823-1G
APOSPC6823-5G
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-3-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec:
C₈H₇BrF₂O Bod varu: 76 °C/1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236232 CAS číslo: 72768-95-7 UN: 3265 ADR: 8,II |