Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 6650 CZK
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Vzorec: C₆H₂F₄O
Bod varu: 140…143 °C
Bod tání: 33…39 °C
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002157
CAS číslo: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III