Tisk…
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,6-Tetrafluoronitrobenzene
PC6810-1G PC6810-5G PC6810-10G
APOSPC6810-1GEA 3410 CZK
APOSPC6810-1G APOSPC6810-5G APOSPC6810-10G
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene 97%
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆HF₄NO₂
MW: 195,07 g/mol
Bod varu: 78…79 °C/20mmHg
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011687
CAS číslo: 314-41-0
EINECS: 206-246-7