Tisk…

1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene

PC6809-5G PC6809-1G PC6809-25G
APOSPC6809-5GEA 1460 CZK
APOSPC6809-5G APOSPC6809-1G APOSPC6809-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 99%
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Vzorec: C₆HF₄NO₂
MW: 195,07 g/mol
Bod varu: 80 °C/24mmHg
Hustota: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014686
CAS číslo: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR