Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G
PC6808-25G
PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA
827
CZK
APOSPC6808-1G
APOSPC6808-25G
APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Vzorec:
C₆H₆BF₉O₃ MW: 307,91 g/mol Bod varu: 77 °C/200mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00093768 CAS číslo: 659-18-7 UN: 1993 ADR: 3,III |