Tisk…
Tetrafluoroisophthalonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
PC6797-1G PC6797-25G PC6797-5G
APOSPC6797-1GEA 622 CZK
APOSPC6797-1G APOSPC6797-25G APOSPC6797-5G
Tetrafluoroisophthalonitrile 98%
Tetrafluoroisophthalonitrile
Vzorec: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013290
CAS číslo: 2377-81-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III