Tisk…
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 1870 CZK
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Vzorec: C₈H₂F₄O₄
MW: 238,0927 g/mol
Bod tání: 212…214 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042379
CAS číslo: 1551-39-9