Tisk…
Tetrafluorohydroquinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluorobenzene-1,4-diol
PC6790-1G PC6790-25G PC6790-5G
APOSPC6790-1GEA 1240 CZK
APOSPC6790-1G APOSPC6790-25G APOSPC6790-5G
Tetrafluorohydroquinone 95%
Tetrafluorohydroquinone
Vzorec: C₆H₂F₄O₂
MW: 182,07 g/mol
Bod tání: 168…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002340
CAS číslo: 771-63-1
EINECS: 212-237-9