Tisk…
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 5860 CZK
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane
Vzorec: C₂HF₄I
MW: 227.93
Bod varu: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069111
CAS číslo: 354-41-6