Tisk…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 827 CZK
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Vzorec: C₉H₈F₄O
MW: 208.1528 g/mol
Bod varu: 67…69 °C/14mmHg
Hustota: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 61.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042105
CAS číslo: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III