Tisk…
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 6350 CZK
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11
Bod tání: 49…54 °C
Hustota: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864356
CAS číslo: 110882-60-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III