Tisk…

(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 17360 CZK
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
Vzorec: HF₂CCF₂OC₆H₅
MW: 194,13 g/mol
Bod varu: 152…153 °C
Hustota: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042102
CAS číslo: 350-57-2
EINECS: 206-505-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR