Tisk…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 1660 CZK
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Bod varu: 103 °C/1,7kPa
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039577
CAS číslo: 35295-36-4