Tisk…
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 21100 CZK
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Bod varu: 95…97 °C/9mmHg
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 35295-35-3
EINECS: 252-496-5