Tisk…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6762A-1G PC6762A-5G
APOSPC6762A-1GEA 3150 CZK
APOSPC6762A-1G APOSPC6762A-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Bod varu: 104…108 °C/11mmHg
Hustota: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042377
CAS číslo: 713-62-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III