Tisk…
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 622 CZK
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Bod tání: 247…249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063064
CAS číslo: 1132-68-9